ContactUsLinkComponent
Ether diéthylique ≥99.5% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Flammable
Irritant
Ether diéthylique ≥99.5% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Catalog # 83624.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Ether diéthylique ≥99.5% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Catalog # 83624.320
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Titre (sur substance anhydre):
    Min. 99,50 %
  • Eau:
    Max. 0,050 %
  • Résidu à l'évaporation:
    Max. 0,0005 %
  • Acidité:
    Max. 0,0005 meq/g
  • Alcalinité:
    Max. 0,0002 meq/g
  • Peroxydes:
    Max. 5 ppm
  • Indice de couleur (Hazen):
    Max. 10
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 30,0 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 50,0 %
  • Transmittance (250 nm):
    Min. 80,0 %
  • Transmittance (270 nm):
    Min. 90,0 %
  • Transmittance (300 nm):
    Min. 98,0 %
Specification Test Results
About this item
CAS Number:60-29-7
 :
Formula:(CH₃CH₂)₂O
MDL Number:MFCD00011646
 :74.12 g/mol
Merck Index:12,03852
Boiling Pt:35 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–123 °C
Density:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:3,I
 :Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Flash Pt:–40 °C
 :stabilisé avec ethanol 1 %
EINECS:200-467-2
UN:1155
REACH:01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07