ContactUsLinkComponent
Ether diéthylique, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Ether diéthylique, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
N° de catalogue 1.07026.2500
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Ether diéthylique, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
N° de catalogue 1.07026.2500
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
 :
 :74.12 g/mol
Point d'éclair:–40 °C
EINECS:200-467-2
UN:1155
REACH:01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:60-29-7
Formule:(CH₃CH₂)₂O
Numéro MDL:MFCD00011646
Point d'ébullition:35
Point de fusion:–123 °C
Densité:0.7135 g/cm³ (20 °C)
ADR:3 I
Index Merck:12,03852
 :M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200