Nitrométhane ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
- :75-52-5
- :CH₃NO₂
- :MFCD00007400
- :61.04 g/mol
- :14,6611
- :101 °C
- :–29 °C
- :1,130
- :35 °C (95 °F)
- :Température ambiante
- :200-876-6
- :1261
- :3,II
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
- :75-52-5
- :CH₃NO₂
- :MFCD00007400
- :61.04 g/mol
- :14,6611
- :101 °C
- :–29 °C
- :1,130
- :35 °C (95 °F)
- :Température ambiante
- :200-876-6
- :1261
- :3,II
Documents
Product Family Options
- Type de conditionnementCdt
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.