Nitrométhane 99%, pur
Nitrométhane 99%, pur
Nitrométhane 99%, pur
Nitrométhane 99%, pur
  •  :75-52-5
  •  :CH₃NO₂
  •  :MFCD00007400
  •  :61.04 g/mol
  •  :13,06644
  •  :100…102 °C (760 mmHg)
  •  :–29 °C
  •  :1,12 g/cm³
  •  :35 °C
  •  :Température ambiante
  •  :200-876-6
  •  :1261
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
Product Family Options
  • Type de conditionnement
    Cdt
  • Flacon Verre
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 1 L
       165,00 €
  • Flacon Verre
    2,5 L
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 292,00 €
    292,00 €
    1 * 2,5 L
       292,00 €
  • Fut métallique
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 985,00 €
    985,00 €
    1 * 10 L
       985,00 €