Chloroforme
Chloroforme
Toxique
Santé
Marketsource
Fournisseur:   Serva
Chloroforme
Fournisseur:  Serva
Marketsource
Certificats
Chloroforme
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • Numéro CAS:67-66-3
  • Formule:CHCl₃
  • Numéro MDL:MFCD00000826
  • Poids moléculaire:119.38 g/mol
  • Index Merck:13,02160
  • Point d'ébullition:61,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–63 °C
  • Densité:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • REACH:05-2114614906-45
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    250 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 35,00 €
    35,00 €
    1 * 250 mL
       35,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource