Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Chloroforme stabilisé pour analyses

Chloroforme stabilisé pour analyses

Toxique
Santé
Fournisseur:   Bernd Kraft
Chloroforme stabilisé pour analyses
Fournisseur:  Bernd Kraft
Certificats
Chloroforme stabilisé pour analyses
Chloroforme stabilisé pour analyses

8 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents
Synonymes:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • Numéro CAS:67-66-3
  • Formule:CHCl₃
  • Numéro MDL:MFCD00000826
  • Poids moléculaire:119.38 g/mol
  • Index Merck:13,02160
  • Point d'ébullition:61,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–63 °C
  • Densité:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-663-8
  • ADR:6.1,III
  •  :stabilisé avec ethanol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1888
  • REACH:05-2114614906-45

Documents

Product Family Options

Informations sur le produit

This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.