Dichlorométhane
Dichlorométhane
Flacon Verre, 1,5 mL
N° de catalogue EDQMM1550000
Santé
Irritant
Fournisseur:   EDQM
Dichlorométhane
N° de catalogue EDQMM1550000
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  75-09-2
Dichlorométhane
Dichlorométhane
Flacon Verre, 1,5 mL
Numéro CAS:  75-09-2
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1,5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:12,06140
  • Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,5 mL