ContactUsLinkComponent
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Catalog # 9315-03
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Catalog # 9315-03
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Cdt:
    4 L
  • Seq:
    5162
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:
    ≤233
  • Maximum for Impurities, For Information Only:
    = 99.8 %
  • Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative):
    ≥99.8 %
  • Chloride (Cl):
    ≤10 ppm
  • Preservative (cyclohexene):
    ≥50 ppm
  • Residue after Evaporation:
    ≤2.0 ppm
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.3
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤0.02 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :84.93 g/mol
Merck Index:12,06140
Boiling Pt:39.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–95 °C
Density:1.322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:6.1,III
 :Packaged under nitrogen.
 :Stabilised with cyclohexene ≥ 50 ppm
EINECS:200-838-9
UN:1593
 :GHS08
 :GHS07
CAS Number:75-09-2
Formula:CH₂Cl₂
MDL Number:MFCD00000881