ContactUsLinkComponent
Acide pélargonique, Supelco®
Acide pélargonique, Supelco®
N° de catalogue 73982-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Acide pélargonique, Supelco®
N° de catalogue 73982-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL
  • Seq:
    2210
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :158.24 g/mol
Index Merck:12,07198
Point d'ébullition:253 °C (1013 hPa)
Point de fusion:12 °C
Densité:0.9055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:133 °C
Température de stockage:Réfrigérateur
EINECS:203-931-2
UN:3265
ADR:8,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS05
Numéro CAS:112-05-0
Formule:C₉H₁₈O₂
Numéro MDL:MFCD00004433