Ethyle acétate ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
:141-78-6
:
:CH₃COOC₂H₅
:MFCD00009171
:88.11 g/mol
:13,03792
:77,1 °C (1013 hPa)
:–83 °C
:0,902 g/cm³ (20 °C)
:205-500-4
:1173
:3,II
:Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
:–4 °C
:01-2119475103-46
:GHS02
:GHS07
:Température ambiante
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Titre (sur substance anhydre):Min. 99,7%
- Résidu à l'évaporation:Max. 0,0005 %
- Eau:Max. 0,03 %
- Analyse pesticides (Lindane/ECD):Max. 5 ng/l
- Pesticide analysis (Lindane/ECD):Max. 5 ng/l
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249)
Packaging Information
spec_VWRC83660.290 spec_VWRC83660.320 spec_VWRC83660.400
Product specification
Frequently Bought Together