Unités de filtration, MV 050, Whatman™
N° de catalogue 514-0144
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Max. temperature:200 °C
- Désignation:Unité de filtration sous vide en acier inox 1.4301 avec attache à fermeture rapide, volume entonnoir 500 ml, pour membranes filtrantes 47/50 mm, MV 050A/0
- Seq:02
- Filtres:Ø 47/50 mm
- Surface de filtration:12,5 cm²
- Préfiltre:Ø 40 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Stainless steel vacuum filtration devices especially suitable for microbiological applications and also for analysis of residues, contamination tests and precipitate analysis.
- Use up to 200 °C
- Can be sterilised by dry heat up to 180 °C