Acétone
Acétone
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTHT161.1
Inflammable
Irritant
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Roth Carl
Acétone
N° de catalogue ROTHT161.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone
Acétone
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
71,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Index Merck:13,00067
  • Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95,4 °C
  • Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    ROTHT161.1
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health