Acétone
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue FISHA/0606/17
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Acétone
N° de catalogue FISHA/0606/17
Fournisseur: FISHER CONTAINER
Numéro CAS: 67-64-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Index Merck:13,00067
- Point d'ébullition:56,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–95,4 °C
- Densité:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<–20 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471330-49
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:FISHA/0606/17
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health