Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Microplaque 96 puits avec fond en U, 300 µl
N° de catalogue 391-5708
Fournisseur:   Brand
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 391-5708
Fournisseur:  Brand
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Microplaque 96 puits avec fond en U, 300 µl
Prix
139,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PP, puits à fond rond, non stériles.
  • Compatible avec pratiquement tous les grandes centrifugeuses pour microplaques
  • Les bordures de puits surélevées permettent de minimiser la contamination croisée
  • Les plaques peuvent être scellées à l'aide de films auto-adhésifs tels que les films de scellage résistants au DMSO (découpe) avec codage alphanumérique
Pour des volumes pouvant atteindre 300 µl.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Microplaque 96 puits avec fond en U, 300 µl