ContactUsLinkComponent
Jerricanes plats avec robinet et bouchon à vis, Lowboys™, Nalgene®
Jerricanes plats avec robinet et bouchon à vis, Lowboys™, Nalgene®
N° de catalogue NALG2324-0015
   Low Manufacturing Impact
undefined
Jerricanes plats avec robinet et bouchon à vis, Lowboys™, Nalgene®
N° de catalogue NALG2324-0015
   Low Manufacturing Impact
Spécifications
  • Filetage:
    63 mm
  • Capacité:
    15 l
  • Couleur:
    naturel
  • l×p×h:
    368×368×203 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Ø int. col:
    44 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Made of PP, translucent.
  • Can be stacked three high
  • Autoclave between uses to eliminate bacterial contamination
  • Convenient integral handgrip for safe, easy transport
Carboys have a low-profile design which fits easily into tight spaces, on shelves or in lab refrigerators. Ideal for storing and dispensing reagents.