Récipients à expectorations, Nunc™
Récipients à expectorations, Nunc™
Non stériles, 80 mm, Boîte de 150, 24 ml, 28,5 mm
N° de catalogue 391-7798
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Récipients à expectorations, Nunc™
N° de catalogue 391-7798
   Low Manufacturing Impact
Récipients à expectorations, Nunc™
Récipients à expectorations, Nunc™
Non stériles, 80 mm, Boîte de 150, 24 ml, 28,5 mm
Prix
173,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 150 ST
Product Details & Documents
Polystyrol.
  • Low profile container can be shipped by normal mail
  • Large opening facilitates secure sample placement
  • Lowered centre of lid facilitates scraping off samples when the lid is removed
  • Ribs on lid and container for easy grip
For sampling and transport of diagnostic specimens.
Certifications: Containers comply with 95 kPa test described in UN packaging instructions 602/650 for transport of infectious substances and diagnostic specimens.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Spécifications
  • Ø ext.:
    80 mm
  • Emballage:
    Boîte de 150
  • Type:
    Non stériles
  • Capacité:
    24 ml
  • Hauteur:
    28,5 mm
  • Cat. No.:
    391-7798
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact