2-Octanone, Supelco®
2-Octanone, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 02479-5ML
Fournisseur:   Merck
2-Octanone, Supelco®
N° de catalogue 02479-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  111-13-7
2-Octanone, Supelco®
2-Octanone, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
Numéro CAS:  111-13-7
Prix
120,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Octan-2-one
  • Numéro CAS:111-13-7
  • Formule:C₈H₁₆O
  • Numéro MDL:MFCD00009540
  • Poids moléculaire:128.21 g/mol
  • Index Merck:13,04731
  • Point d'ébullition:173 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–16 °C
  • Densité:0,8171 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:56 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1993
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:203-837-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL
  • Cat. No.:
    02479-5ML