2-Octanone
2-Octanone
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue ROTH9440.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
2-Octanone
N° de catalogue ROTH9440.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  111-13-7
2-Octanone
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  111-13-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Octan-2-one
  • Numéro CAS:111-13-7
  • Formule:C₈H₁₆O
  • Numéro MDL:MFCD00009540
  • Poids moléculaire:128.21 g/mol
  • Index Merck:13,04731
  • Point d'ébullition:173 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–16 °C
  • Densité:0,8171 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:56 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-837-1
  • UN:1993
  • ADR:3,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g