Acide nitrique 32,5%
Fournisseur: PROLABO CMP
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: Nitric acid solution
- Numéro CAS:7697-37-2
- Formule:HNO₃
- Numéro MDL:MFCD00011349
- Poids moléculaire:63.01 g/mol
- Point d'ébullition:∼86 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–42 °C
- Densité:1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-714-2
- UN:2031
- ADR:8,II
- :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: Nitric acid solution
- Numéro CAS:7697-37-2
- Formule:HNO₃
- Numéro MDL:MFCD00011349
- Poids moléculaire:63.01 g/mol
- Point d'ébullition:∼86 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–42 °C
- Densité:1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-714-2
- UN:2031
- ADR:8,II
- :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Product Family Options
Informations sur le produit
- Type de conditionnementCdtDisponibilitéPrix
- Bidon Plastique10 LArrêté-