Étalon de référence Pesticide, Pentachlorophénol 10 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERL15970000ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:87-86-5
- Désignation:Pentachlorophénol 10 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₆HCl₅O
- Désignation:Pentachlorophenol