Acide acétique 0,1%
Acide acétique 0,1%
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTHCP04.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acide acétique 0,1%
N° de catalogue ROTHCP04.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique 0,1%
Acide acétique 0,1%
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  64-19-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L