0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Calcium acétate
Calcium acétate
Calcium acétate
Calcium acétate
LOHM107014.9030
:
LOHMANN
:
Calcium acétate
LOHM107014.9030
:
LOHMANN
:
Cdt:
30 kg
Seq:
4319
:
:
158.17 g/mol
:
12,01683
:
1.509 g/cm³ (20 °C)
:
Température ambiante
:
200-540-9
:
62-54-4
:
(H₃CCOO)₂Ca
:
MFCD00150019