Pineapple Bromelain (from Stem)
Catalog # A1548.0500
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- N ° CAS.:37189-34-7
- Source:Stem
- Species:Pineapple
- Nom de l'enzyme:Bromelain