0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Enzymes
Bromelain (from stem)
Bromelain (from stem)
Bromelain (from stem)
PROOFIP4
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Bromelain (from stem)
PROOFIP4
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Type de conditionnement:
Flacon verre pour solides
Cdt:
250 mg
N ° CAS.:
37189-34-7
Source:
Stem
Nom de l'enzyme:
Bromelain