Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman), Pierce™
Catalog # PIER22582
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Specifications
About this item
:
:396.36 g/mol
Melting Pt:240…244 °C
EINECS:200-714-4
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:69-78-3
Formula:C₁₄H₈N₂O₈S₂
MDL Number:MFCD00007140