Acétonitrile
Acétonitrile
Inflammable
Irritant
   Options durables disponibles
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acétonitrile
Fournisseur:  Roth Carl
   Options durables disponibles
Marketsource
Certificats
Acétonitrile
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • ROTHT195.1
  • ROTHT195.2
  • Environmentally Preferable:
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Certification environnementale:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 107,50 €
    107,50 €
    1 * 1 L
       107,50 €
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHT195.1
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 2,5 L
       175,00 €
    Spécifications :
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ROTHT195.2
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certification environnementale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Safer Human and Environmental Health
    Marketsource