Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acétonitrile

Acétonitrile

Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTHT168.1
Inflammable
Irritant
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Roth Carl
Acétonitrile
N° de catalogue ROTHT168.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  75-05-8
Acétonitrile
Acétonitrile

Flacon Verre, 2,5 L

Numéro CAS:  75-05-8
Prix
102,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    ROTHT168.1
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.