Acétonitrile
Acétonitrile
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acétonitrile
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Acétonitrile
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource