Acétonitrile
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue ROTH3620.1
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acétonitrile
N° de catalogue ROTH3620.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  75-05-8
Acétonitrile
Acétonitrile
Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  75-05-8
Prix
30,52 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
Spécifications