ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, p-Toluidine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Étalon de référence Organique, p-Toluidine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERXA17595000ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, p-Toluidine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # EHERXA17595000ME
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    106-49-0
  • Désignation:
    p-Toluidine 100 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₇H₉N
  • Désignation:
    p-Toluidine