Bocaux, avec couvercle clipsable
Bocaux, avec couvercle clipsable
25 ml, 47 mm, 32 mm
N° de catalogue 216-3185
Fournisseur:   Brand
Bocaux, avec couvercle clipsable
N° de catalogue 216-3185
Fournisseur:  Brand
Bocaux, avec couvercle clipsable
Bocaux, avec couvercle clipsable
25 ml, 47 mm, 32 mm
Prix
286,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
En PS, avec couvercle en PE-BD.
  • Forme conique
  • Bonne résistance chimique
  • Léger
Pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons.
Spécifications
  • Ø ext.:
    47 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    32 mm