Pipettes compte-gouttes
Pipette compte-gouttes, avec poire de pipetage intégrée, 1,8 ml, 98 mm, 250/paquet
N° de catalogue BRND125400
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PE-BD. Compte-gouttes, avec poire de pipetage intégrée.
Spécifications
- Emballage:250/paquet
- Capacité:1,8 ml
- Désignation:Pipette compte-gouttes, avec poire de pipetage intégrée
- Longueur:98 mm