ContactUsLinkComponent
Pipettes compte-gouttes, Nalgene®
Pipettes compte-gouttes, Nalgene®
Catalog # NALG6219-0068
   Low Manufacturing Impact
undefined
Pipettes compte-gouttes, Nalgene®
Catalog # NALG6219-0068
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Capacité:
    1,6 ml
  • Désignation:
    Pipette compte-gouttes Nalgene®, jetable
  • Longueur:
    68 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Gouttes par ml:
    30 - 35
  • Cdt:
    100
Specifications
About this item
PE-BD. Moulées en une seule pièce. La matière non mouillante, l'embout conique et la poire soufflet assurent une formation de gouttes optimale.
  • Distribue entre 30 et 35 gouttes par ml
  • Sûre et économique
  • Facile à nettoyer pour des performances reproductibles
  • Chimiquement compatible avec la plupart des acides, bases et alcools