Pinces à burettes doubles
Deux burettes jusqu'à 50 ml
Catalog # 241-0350
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
En aluminium, revêtement en PVC.
- Pour deux burettes jusqu'à 50 ml
- Pinces avec revêtement en PVC pour une meilleure préhension
- Réglage pratique de la hauteur
- Les graduations restent visibles
- Conception robuste, facile à utiliser
- Connecteur de soutien intégré.
Specifications
- Pour:Deux burettes jusqu'à 50 ml