Acétaldéhyde ≥99%, TECHNICAL
Acétaldéhyde ≥99%, TECHNICAL
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue 20877.265
Inflammable
Santé
Irritant
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acétaldéhyde ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 20877.265
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  75-07-0
Acétaldéhyde ≥99%, TECHNICAL
Acétaldéhyde ≥99%, TECHNICAL
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  75-07-0
Prix
38,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Caution: ATTENTION : Ne déboucher le flacon qu'après l'avoir préalablement plongé dans la glace, en raison de la température d'ébulition très basses du produit (21 °C).
Synonymes:  Ethanal
  • Numéro CAS:75-07-0
  • Formule:CH₃CHO
  • Numéro MDL:MFCD00006991
  • Poids moléculaire:44.05 g/mol
  • Index Merck:12,00037
  • Point d'ébullition:20,1 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–123 °C
  • Densité:0,78 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–27 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-836-8
  • UN:1089
  • ADR:3,I
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.330 - 1.332
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL