Étalon de référence Organique, 1,2-Dibromoéthane 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue EHERYA12240000ME
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:106-93-4
- Désignation:1,2-Dibromoéthane 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₂H₄Br₂
- Désignation:1,2-Dibromoethane