ContactUsLinkComponent
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 28040.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
N° de catalogue 28040.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • As (Arsenic):
    Max. 2 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :177.99 g/mol
Point de fusion:92.5 °C
Densité:2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-448-7
Numéro CAS:10028-24-7
Formule:Na₂HPO₄·2H₂O
Numéro MDL:MFCD00149182