Cuves de coloration, Hellendahl étendues
Catalog # BRND472700
Supplier: Brand
Specifications
- Désignation:Cuves de coloration conformément à Hellendahl, pour 16 lames, étendues, avec couvercle
- l×p×h:55×60×105 mm
- Cdt:10
Specifications
About this item
Verre sodo-calcique
Ces cuves de coloration contiennent jusqu'à 16 lames (76x26 mm).