ContactUsLinkComponent
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Catalog # 612-5713
Supplier:  Brand
undefined
Counting chambers, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Catalog # 612-5713
Supplier:  Brand
Specifications
  • Type:
    Neubauer Improved
  • Désignation:
    Counting chamber, without clips, bright-line
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Cellule de numération avec la même réglure que l'Improved Neubauer, mais avec la base de la cuve enduite de rhodium.
  • Les réglures sont gravées dans la couche de rhodium et sont clairement visibles avec un microscope à réglage standard
  • En modifiant le contraste, il est possible d'inverser l'image du microscope
  • Les réglures peuvent apparaître plus claires ou plus foncées, le cas échéant