Acide periodique 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
N° de catalogue 309746.1000
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
:
:227.94 g/mol
EINECS:233-937-0
Numéro CAS:10450-60-9
Formule:H₅IO₆
Numéro MDL:MFCD00011344
Point de fusion:122
Index Merck:13,07248