ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Irritant
Corrosif
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
N° de catalogue 32050.602
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Irritant
Corrosif
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
N° de catalogue 32050.602
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    160 mL
  • Seq:
    2510
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titer (20°C):
    0.998 - 1.002 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
ADR:8,III
 :Dose pour préparer 1 l de solution
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
 :GHS07
 :GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324