ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 0.4 mol/l (0.4 N)
Corrosive
Acide chlorhydrique 0.4 mol/l (0.4 N)
Catalog # 30021.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Acide chlorhydrique 0.4 mol/l (0.4 N)
Catalog # 30021.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
Density:1.02 g/cm³
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324