Acide chlorhydrique 0.2 mol/l (0.2 N), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7651.9010
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:10 L
- Seq:5214
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titer (mol/l):0.1990 - 0.2010
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Densité:1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
UN:1789
Numéro CAS:7647-01-0
Formule:HCl
Numéro MDL:MFCD00011324