0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide chlorhydrique
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.1 N
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.1 N
35644.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.1 N
35644.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Type de conditionnement:
Flacon Verre
Cdt:
1 L
Seq:
5037
:
7647-01-0
:
:
HCl
:
MFCD00011324
:
1,004 g/cm³ (25 °C)
:
Température ambiante
:
231-595-7
:
1789
:
8,III
:
36.46 g/mol