Acide chlorhydrique 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM suivant la norme NF T 90-036, solution volumétrique
Catalog # 30022.293
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Traçable selon NIST:Confirmé
- Titre(20°C;valeur vraie 0,2% exactitude):0.03992 - 0.04008 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
Density:1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
:36.46 g/mol
UN:1789
:GHS05
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324