ContactUsLinkComponent
Sodium chlorure 1.0 M NaCl (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium chlorure 1.0 M NaCl (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 71394-1L
CAS Number:  
Sodium chlorure 1.0 M NaCl (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Catalog # 71394-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Density (D 20/4):
    1.030 - 1.050
  • Factor:
    0.995 - 1.005
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
 :
 :58.44 g/mol
Density:1.00 g/cm³
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477