ContactUsLinkComponent
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Catalog # SUPL60135-250ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Catalog # SUPL60135-250ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Density:1.13 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360