ContactUsLinkComponent
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
N° de catalogue 1.04817.0250
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
N° de catalogue 1.04817.0250
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5.5 (H2O, 20 °C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :74.55 g/mol
Densité:1,13 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-211-8
Numéro CAS:7447-40-7
Formule:KCl
Numéro MDL:MFCD00011360