Potassium bromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4667.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Cdt:210 mL
- Seq:2545
Specifications
Specification Test Results
- Titer (N):0.0998-0.1002
Specification Test Results
About this item
:
:167 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-829-8
UN:1484
ADR:5.1,II
:GHS08
:GHS07
CAS Number:7758-01-2
Formula:KBrO₃
MDL Number:MFCD00011359