ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Corrosive
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 32051.605
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 32051.605
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule en plastique
  • Cdt:
    60 mL
  • Seq:
    2385
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C):
    0.0995 - 0.1005 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,III
 :Dose pour préparer 1 l de solution
 :36.46 g/mol
 :GHS05
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324